Merck
439312
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-2,4,6-trimethylpyridinium tetrafluoroborate
≥95%
Sinónimos:
1-Fluoro-sym-collidinium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11BF5N
Número de CAS:
Peso molecular:
226.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: Fluorinations
mp
213-217 °C (lit.)
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)[n+](F)c(C)c1
InChI
1S/C8H11FN.BF4/c1-6-4-7(2)10(9)8(3)5-6;2-1(3,4)5/h4-5H,1-3H3;/q+1;-1
Clave InChI
RRNLYYDDEUOXBB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
A source of electrophilic fluorine, used recently in the synthesis of fluoroazulenes.[1]
Reactant for:
  • Pd(II)-catalyzed para-selective C-H arylation
  • Fluorination reactions
  • Aryl trifluoromethylation reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 69, 1645-1645 (1996)