438901
5-(4-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole-3-thiol
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
308-313 °C (lit.)
solubilidad
pyridine: soluble 10%, clear
cadena SMILES
Sc1n[nH]c(n1)-c2ccncc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7-9-6(10-11-7)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,9,10,11,12)
Clave InChI
PBTAXYKMCKLQSM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?