Merck
438146
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) monobutyl ether
Sinónimos:
Butoxypolypropylene glycol, PPG-14 Butyl Ether, PPG-16 Butyl Ether, Poly(propylene oxide) monobutyl ether, Polyoxypropylene glycol butyl monoether
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3[OCH2CH(CH3)]nOH
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
viscous liquid
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.45
viscosidad
1300 cSt(20 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
temperatura de transición
pour point −23 °C
densidad
1 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
Características y beneficios
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
285.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
140.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)