484237
Di(propylene glycol) butyl ether, mixture of isomers
≥98.5%
Sinónimos:
DOWANOL® DPnB
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.5%
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
222-232 °C (lit.)
densidad
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O(C(COCCCC)C)CC(O)C
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?