Merck
432393
Sigma-Aldrich
Polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene
styrene 14 wt. %
Sinónimos:
Polystyrene-block-polyisoprene, multi-arm
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(C6H5)]X[CH2CH=C(CH3)CH2]Y[CH2CH(C6H5)]z
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
beads
Nivel de calidad
índice de fusión
11 g/10 min (200°C/5.0kg)
contiene
phenolic as antioxidant
composición
styrene, 14 wt. %
dureza
37 (Shore A)
viscosidad
14.5 poise, 25 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
solubilidad
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
densidad
0.92 g/mL at 25 °C
Elongación
ASTM D 412 - 1,300% (ultimate)
cadena SMILES
CC(=C)C=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C5H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4-5(2)3/h2-7H,1H2;4H,1-2H2,3H3
Clave InChI
ROGIWVXWXZRRMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Component of hot melt adhesives, sealants, asphalt and oil gels. Modifier for polymers, thermosets and general rubber compounding. Direct molded or extruded auto parts, sporting goods, footware and film.
Características y beneficios
High strength and low viscosity for easy melt and solution processing. High temperature degradation results in cross-linking. Flexible to -65°C. Excellent electrical insulator, resists acids and alkali.
Forma física
Thermoplastic elastomer.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)