425540
Boron subphthalocyanine chloride
Dye content ~85 %
Sinónimos:
Boron(III) subphthalocyanine chloride, Chloro(subphthalocyaninato)boron, Chloroboronsubphthalocyanine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
composición
Dye content, ~85%
mp
>360 °C (lit.)
λmáx.
565 nm
rendimiento de la unidad OPV
ITO/MoO3/SubPc/F16CuPc/BCP/Al
ITO/SubPc/F16CuPc/Al
ITO/SubPc/F16CuPc/BCP/Al
cadena SMILES
Clb1n2c3nc4nc(nc5c6ccccc6c(nc2c7ccccc37)n15)c8ccccc48
InChI
1S/C24H12BClN6/c26-25-31-21-15-9-3-5-11-17(15)23(31)30-24-18-12-6-4-10-16(18)22(32(24)25)29-20-14-8-2-1-7-13(14)19(27-20)28-21/h1-12H/b28-19-,28-21-,29-20-,29-22-
Clave InChI
IFJKCEPOUBWFFD-QJAIGJGMSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?