428361
2,7,12,17-Tetra-tert-butyl-5,10,15,20-tetraaza-21H,23H-porphine
Dye content 85 %
About This Item
Productos recomendados
assay
≥83.0% (HPLC)
Quality Level
form
powder or crystals
composition
Dye content, 85%
mp
182 °C (dec.) (lit.)
λmax
618.0-624.0 nm in hexane
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)(C)c1cc2nc1nc3cc(c(nc4cc(c(n4)nc5cc(c(n2)[nH]5)C(C)(C)C)C(C)(C)C)[nH]3)C(C)(C)C
InChI
1S/C32H42N8/c1-29(2,3)17-13-21-33-25(17)37-22-14-18(30(4,5)6)27(34-22)39-24-16-20(32(10,11)12)28(36-24)40-23-15-19(31(7,8)9)26(35-23)38-21/h13-16H,1-12H3,(H2,33,34,35,36,37,38,39,40)
Inchi Key
DKCJDGYFHWIGBO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?