Merck
423467
Sigma-Aldrich
Copper(I) cyanide-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
Cu13CN
Número de CAS:
Peso molecular:
90.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
454 °C (lit.)
densidad
2.920 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[Cu][13C]#N
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/i1+1;
Clave InChI
DULSAGLWMRMKCQ-YTBWXGASSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Liver,spleen,Bone marrow
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)