Merck
488798
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate-1,3-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Diethyl propanedioate-1,3-13C2
About This Item
Fórmula lineal:
CH2(13CO2C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.414 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp
−51-−50 °C (lit.)
densidad
1.067 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CCO[13C](=O)C[13C](=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i6+1,7+1
Clave InChI
IYXGSMUGOJNHAZ-AKZCFXPHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)