422118
O-(2-Aminopropyl)-O′-(2-methoxyethyl)polypropylene glycol
average Mn ~600
Sinónimos:
Jeffamine® M-600, Polypropylene glycol 500 mono-2-aminoethyl mono-2-methoxyethyl ether
About This Item
Productos recomendados
Formulario
viscous liquid
mol peso
average Mn ~600
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
densidad
0.98 g/mL at 25 °C
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
hydroxyl
cadena SMILES
COCCO.CC(N)CO.OCCCO
COCCO.CC(N)CO.OCCCO
InChI
1S/C3H9NO.2C3H8O2/c1-3(4)2-5;1-5-3-2-4;4-2-1-3-5/h3,5H,2,4H2,1H3;4H,2-3H2,1H3;4-5H,1-3H2
1S/C3H9NO.2C3H8O2/c1-3(4)2-5;1-5-3-2-4;4-2-1-3-5/h3,5H,2,4H2,1H3;4H,2-3H2,1H3;4-5H,1-3H2
Clave InChI
XVTJMTQHAYBRLF-UHFFFAOYSA-N
XVTJMTQHAYBRLF-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?