JKA12011
NH2-PEG-NH2
Amine PEG8 Amine, monodisperse
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
NH2-PEG8-NH2,
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C16H36N2O7/c17-1-3-19-5-7-21-9-11-23-13-15-25-16-14-24-12-10-22-8-6-20-4-2-18/h1-18H2
InChI key
MWECBIRKDAZDRL-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)