419753
7-Hydroxyflavanone
98%
Sinónimos:
7-Hydroxy-2-phenylchroman-4-one
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
188-190 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadena SMILES
Oc1ccc2C(=O)CC(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O3/c16-11-6-7-12-13(17)9-14(18-15(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14,16H,9H2
Clave InChI
SWAJPHCXKPCPQZ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
mouse ... Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?