Merck
416843
Sigma-Aldrich
Methyl-13C trifluoromethane sulfonate
98 atom % 13C
Sinónimos:
Methyl-13C triflate
About This Item
Fórmula lineal:
CF3SO313CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
165.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.328 (lit.)
bp
94-99 °C (lit.)
densidad
1.459 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[13CH3]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3/i1+1
Clave InChI
OIRDBPQYVWXNSJ-OUBTZVSYSA-N
Características y beneficios
13C analog of the powerful methylating agent, methyl triflate.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)