Merck
91737
Sigma-Aldrich
Anhídrido trifluorometanosulfónico
purum, ≥98.0% (T)
Sinónimos:
Anhídrido tríflico
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3SO2)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
282.14
Beilstein:
1813600
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
5.2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (T)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.321 (lit.)
bp
81-83 °C (lit.)
densidad
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadena SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
Clave InChI
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalizador de la glucosilación para la síntesis de polisacáridos
Reactivo para la síntesis estereoselectiva de donantes de uronato de metil mannosazida
Activador de la glucosilación directa con hidroxiazúcares anómeros
Trifluoromethanesulfonic anhydride can be used in the preparation of azido sugars such as 6-azido fucose. It can also be used as a promoter for the Friedel-Crafts acylation of aromatic compounds with carboxylic acids in the absence of catalyst.
Tf2O in combination with:
  • Diphenyl sulfoxide, forms an efficient promoter system for the activation of thioglycosides for glycosylation reactions.
  • 2-chloropyridine, can be used for secondary amide activation.
  • Potassium iodide, can effectively mediate the deoxygenation of sulfoxides to form sulfides.
  • Hydrogen peroxide, for the selective oxidation of sulfanes to sulf­oxides in the presence of oxidatively sensitive functional groups.
Tf2O can react with:
  • Ketones in the presence of a base to form vinyl triflates.
  • Magnesium alkoxides to form corresponding symmetrical or unsymmetrical ethers.
  • Sodium azide for the in situ preparation of triflyl azide.
Otras notas
Electrophilic trifyl source. Reviews
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
not determinedboils before flash
Punto de inflamabilidad (°C)
not determinedboils before flash
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, 85-85 (1982)
H2O2/Tf2O System: An efficient oxidizing reagent for selective oxidation of sulfanes.
Khodaei MM, et al.
Synthesis, 2008(11), 1682-1684 (2008)
Synthesis of pyrimidines by direct condensation of amides and nitriles.
Movassaghi M & Hill MD.
Nature Protocols, 2(8), 2018-2018 (2007)
On the mechanism of the reaction between ketones and trifluoromethanesulfonic anhydride. An improved and convenient method for the preparation of pyrimidines and condensed pyrimidines.
Garcia Martinez A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(5), 1627-1630 (1992)
Ching-Tien Lee,
Advanced Synthesis & Catalysis, 351(18), 3139-3142 (2009)