Merck
415979
Sigma-Aldrich
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
98%
Sinónimos:
1-Bromo-3-(tetrahydropyranyloxy)propane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
223.11
Beilstein/REAXYS Number:
106236
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
98%
form
liquid
contains
potassium carbonate as stabilizer
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
64.5 °C/0.8 mmHg (lit.)
density
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
ether
storage temp.
−20°C
SMILES string
BrCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H15BrO2/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8/h8H,1-7H2
InChI key
HJNHUFQGDJLQRS-UHFFFAOYSA-N
General description
The latent alcohol functionality of this bifunctional building block can be generated using aqueous acid.[1][2]
Application
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran may be used in organic synthesis studies.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
222.8 °F - closed cup
flash_point_c
106 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Letters, 35, 4339-4339 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 2004-2004 (1994)