Merck
301108
Sigma-Aldrich
N-Benzylidenebenzenesulfonamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5SO2N=CHC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
245.30
Beilstein/REAXYS Number:
1964884
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
97%
form
powder or crystals
mp
78-81 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O=S(=O)(\N=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO2S/c15-17(16,13-9-5-2-6-10-13)14-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-11H/b14-11+
InChI key
MPNRJEPBAYEQBY-SDNWHVSQSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)