Merck
415766
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-5′-methyl-3′-nitroacetophenone
99%
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H2(CH3)(NO2)COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
195.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
133-136 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
nitro
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(C)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-5-3-7(6(2)11)9(12)8(4-5)10(13)14/h3-4,12H,1-2H3
Clave InChI
XSHQMMIEZHWNAK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aromatic solvent effect on the rotational isomerism in 2-hydroxy-5-methyl-3-nitroacetophenone.
Konopacka A, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 18(12), 1190-1195 (2005)
Densities and ultrasonic speed of 2-hydroxy-5-methyl-3-nitro acetophenone in N,N-dimethylformamide at different temperatures.
Aswar AS and Choudhary DS.
Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia, 27(1), 155-160 (2012)