411183
3-Aminocoumarin
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
135-139 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
NC1=Cc2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C9H7NO2/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)11/h1-5H,10H2
Clave InChI
QWZHDKGQKYEBKK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- As ligand for the synthesis of Cr(III), Ni(II), and Cu(II) complexes.
- As starting reagent for the synthesis of 1,2,3,4-tetrahydropyrido[2,3-c]coumarins.
- Synthesis of new 3-(heteroaryl)aminocoumarin derivatives, via optimized Buchwald-Hartwig amination reaction.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)