111279
4-Penten-1-ol
99%
Sinónimos:
2-Allylethyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.429 (lit.)
bp
134-137 °C (lit.)
densidad
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
hydroxyl
cadena SMILES
OCCCC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h2,6H,1,3-5H2
Clave InChI
LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?