408441
Boc-Gln-OH
98%
Sinónimos:
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamine, Boc-L-glutamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D −3.5°, c = 1 in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
113-116 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m0/s1
Clave InChI
VVNYDCGZZSTUBC-LURJTMIESA-N
Información sobre el gen
human ... CCR2(1231)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?