438308
Tetrabutylammonium sulfate solution
50 wt. % in H2O
Sinónimos:
N,N,N-tributyl-1-butanaminium sulfate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
50 wt. % in H2O
índice de refracción
n20/D 1.417
bp
84 °C
densidad
1.01 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[O-]S([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.H2O4S/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h2*5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
ZXUCBXRTRRIBSO-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- Dimethyl sulfate and diisopropyl sulfate as practical and versatile O-sulfation reagents: This article discusses the comparison of tetrabutylammonium sulfate with other sulfation reagents, underlining its versatility and efficiency in organic synthesis, especially in sulfation reactions (Yue et al., 2024).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)