Merck
405884
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl chloride 3,4,6-triacetate
97%
Sinónimos:
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20ClNO8
Número de CAS:
Peso molecular:
365.76
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D +105°, c = 1 in chloroform
mp
>214 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1[C@@H](Cl)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20ClNO8/c1-6(17)16-11-13(23-9(4)20)12(22-8(3)19)10(24-14(11)15)5-21-7(2)18/h10-14H,5H2,1-4H3,(H,16,17)/t10-,11-,12-,13-,14+/m1/s1
InChI key
NAYYKQAWUWXLPD-KSTCHIGDSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c