401730
Methyl 10-chloro-10-oxodecanoate
97%
Sinónimos:
Methyl sebacoyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
159-160 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
ester
cadena SMILES
COC(=O)CCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C11H19ClO3/c1-15-11(14)9-7-5-3-2-4-6-8-10(12)13/h2-9H2,1H3
Clave InChI
ZUUUAAZQEMFVSN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- methyl 10-[2-methoxy-4-(3-trifluoromethyl-3H-diazirin-3-yl)phenyl]-10-oxodecanoate
- fluorescein-derivatives of Necrostatin-3
- methyl 10-oxo-10-(Pyren-3-yl)decanoate
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?