124672
10-Undecenoic acid
98%
Sinónimos:
Undecylenic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.449 (lit.)
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
solubilidad
H2O: insoluble
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
densidad
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
Clave InChI
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
149 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.