Merck
400378
Sigma-Aldrich
Lithium phenoxide solution
1.0 M in THF
Sinónimos:
Phenol lithium salt
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OLi
Número de CAS:
Peso molecular:
100.04
Beilstein:
3569793
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: lithium
concentración
1.0 M in THF
bp
67 °C
densidad
0.918 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Li+].[O-]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.Li/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
Clave InChI
XAVQZBGEXVFCJI-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-19 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jean-Pierre Brog et al.
Journal of nanobiotechnology, 15(1), 58-58 (2017-08-24)
LiCoO Several new single source precursors containing lithium (Li Our heterobimetallic single source precursors allow to dramatically reduce the production temperature and time for HT-LCO. The obtained nanoparticles of LiCoO
Artículos
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications