396583
4′-(Methylthio)acetophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SC6H4COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
166.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
80-82 °C (lit.)
cadena SMILES
CSc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10OS/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
JECUZQLBQKNEMW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
4′-(Methylthio)acetophenone (4-(Methylthio)acetophenone, p-(methylthio) acetophenone, 4-MTAP) is a sulphur containing organic building block. It is a key intermediate in drug synthesis. Its industrial preparation, via Friedel-Crafts acylation reaction in the presence of aluminium chloride as catalyst and acetyl chloride as acylating agent has been reported. It has been prepared by the acetylation reaction of thioanisole with acetic anhydride in the presence of solid acid catalyst.
Aplicación
4′-(Methylthio)acetophenone may be used for the synthesis of Vioxx (Rofecoxib), an non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It may be used in the synthesis of (E)-1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-3-phenylprop-2-en-1-one.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
(E)-1-[4-(Methylsulfanyl) phenyl]-3-phenylprop-2-en-1-one.
Thiruvalluvar A, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(7), o1263-o1263 (3008)
Experimental and theoretical analysis of Friedel-Crafts acylation of thioanisole to 4-(methylthio) acetophenone using solid acids.
Yadav GD and Bhagat RD.
J. Mol. Catal. A: Chem., 235(1), 98-107 (2005)
Liquid phase acetylation of thioanisole with acetic anhydride to 4-(methylthio) acetophenone (4-MTAP) using H-beta catalyst.
Sawant DP and Halligudi SB.
Catalysis Communications, 5(11), 659-663 (2004)