391662
(1S,2S,3S,5R)-(+)-Isopinocampheylamine
95%
Sinónimos:
(+)-Isopinocampheylamine, (1S,2S,3S,5R)-3-Pinanamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
actividad óptica
[α]22/D +44°, neat
índice de refracción
n20/D 1.481 (lit.)
bp
90 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H]1[C@@H](N)C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H19N/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9H,4-5,11H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m0/s1
Clave InChI
VPTSZLVPZCTAHZ-KZVJFYERSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?