180807
(−)-cis-Myrtanylamine
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]22/D −30.5°, neat
índice de refracción
n20/D 1.4877 (lit.)
bp
94-99 °C/27 mmHg (lit.)
densidad
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CC1(C)[C@@]2([H])CC[C@](CN)([H])[C@@]1(C2)[H]
InChI
1S/C10H19N/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h7-9H,3-6,11H2,1-2H3/t7-,8-,9-/m0/s1
Clave InChI
SYJBFPCQIJQYNV-CIUDSAMLSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- As a reactant to prepare N,N-bis((-)-cis-myrtanyl)butylene-2,3-diimine (BMDI), a bidentate diimine ligand that can form transition metal complexes for catalyzing asymmetric synthesis.
- As a building block to prepare imidazole derivatives, which are potent and selective cannabinoid receptor (CB2) antagonists.
- To prepare a chiral catalyst, which can catalyze asymmetric three-component Mannich reaction.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)