Merck
382655
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymethyl-12-crown-4
95%
Sinónimos:
(12-Crown-4)-2-methanol, 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan-2-methanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H18O5
Número de CAS:
Peso molecular:
206.24
Beilstein:
4661968
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.480 (lit.)
bp
115 °C/0.04 mmHg (lit.)
densidad
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadena SMILES
OCC1COCCOCCOCCO1
InChI
1S/C9H18O5/c10-7-9-8-13-4-3-11-1-2-12-5-6-14-9/h9-10H,1-8H2
Clave InChI
NJIPEIQHUNDGPY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
2-Hydroxymethyl-12-crown-4 can be used:
  • To prepare an ester of lasalocid with crown ether to study its complex formation with monovalent cations.
  • To prepare hydrogel adsorbents for potential usage in the recovery of lithium-ions from seawater.
  • As a starting material in the synthesis of metal-free phthalocyanines and metallophthalocyanines.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
The synthesis, using microwave irradiation and characterization of novel, organosoluble metal-free and metallophthalocyanines substituted with flexible crown ether moieties
Biyikliouglu Z and Kantekin H
Dyes and Pigments, 80(1), 17-21 (2009)
Hydrogel adsorbents of poly (N-isopropylacrylamide-co-methacryloyloxymethyl-12-crown-4) for Li+ recovery prepared by droplet microfluidics
Kim YS, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(14), 10656-10661 (2015)
NMR, FT-IR and ESI-MS study of new lasalocid ester with 2-(hydroxymethyl)-12-crown-4 and its complexes with monovalent cations
Pankiewicz R, et al.
Journal of Molecular Structure, 749(1-3), 128-137 (2005)