Merck
371114
Sigma-Aldrich
1-Deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H31NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
293.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −15°, c = 1 in methanol
mp
121-124 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C14H31NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11(17)13(19)14(20)12(18)10-16/h11-20H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13+,14+/m0/s1
Clave InChI
ZRRNJJURLBXWLL-REWJHTLYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)