Merck
368202
Sigma-Aldrich
Fumaraldehyde bis(dimethyl acetal)
95%
Sinónimos:
trans-1,1,4,4-Tetramethoxy-2-butene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2CHCH=CHCH(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
176.21
Beilstein:
1723349
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
100-103 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acetal
ether
cadena SMILES
COC(OC)\C=C\C(OC)OC
InChI
1S/C8H16O4/c1-9-7(10-2)5-6-8(11-3)12-4/h5-8H,1-4H3/b6-5+
Clave InChI
ZFGVCDSFRAMNMT-AATRIKPKSA-N
Aplicación
Fumaraldehyde bis(dimethyl acetal) may be used in the syntheses of C20-carotene and crocetin or descrocetin esters. It may be used in the preparation of fumaraldehyde dimethylacetal, (FDMA), by partial acid hydrolysis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Tonibelle N Gatbonton-Schwager et al.
Redox biology, 2, 755-763 (2014-07-11)
4-Hydroxy-2-(E)-nonenal (4-HNE) is one of the major lipid peroxidation product formed during oxidative stress. At high concentrations, 4-HNE is cytotoxic and exerts deleterious effects that are often associated with the pathology of oxidative stress-driven disease. Alternatively, at low concentrations it
Efficient syntheses of C20-carotene and crocetin (descrocetin) esters promoted by an acidic ionic liquid.
Kryshtal GV, et al.
Tetrahedron Letters, 53(37), 4971-4973 (2012)