366668
Diethyl (methylthiomethyl)phosphonate
96%
Sinónimos:
[(Methylthio)methyl]phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
119-120 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphonate
thioether
cadena SMILES
CCOP(=O)(CSC)OCC
InChI
1S/C6H15O3PS/c1-4-8-10(7,6-11-3)9-5-2/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
RAABCCZMKIIGJW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Synthesis of (+)-minfiensine via organocatalytic Diels-Alder/amine cyclization and 6-exo-dig radical cyclization
- Preparation of fused nitrogen, sulfur, and phosphorus containing-heterocycles and relevant difurylpyridazine phosphonates with antimicrobial activity
- Preparation of phosphorus and sulfur stereoisomers of Et menthyl [(methylsulfinyl)methyl]phosphonate
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)