Merck
D91659
Sigma-Aldrich
Diethyl chlorophosphite
95%
Sinónimos:
Diethyl chlorophosphonite, Diethyl phosphorochloridite
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5O)2PCl
Número de CAS:
Peso molecular:
156.55
Beilstein:
1098392
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
153-155 °C (lit.)
56-57.5 °C/30 mmHg (lit.)
densidad
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOP(Cl)OCC
InChI
1S/C4H10ClO2P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Diethyl chlorophosphite can be used as a:
  • Reducing agent for the reduction of nitro compounds to the corresponding amines.
  • Deoxygenating agent to reduce pyridine N-oxide to pyridine.
  • Reagent in the conversion of aldoximes to nitriles via dehydration.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)