363340
N-Acetylcysteamine
95%
Sinónimos:
N-(2-Mercaptoethyl)acetamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.511 (lit.)
bp
138-140 °C/7 mmHg (lit.)
mp
6-7 °C (lit.)
densidad
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amide
thiol
cadena SMILES
CC(=O)NCCS
InChI
1S/C4H9NOS/c1-4(6)5-2-3-7/h7H,2-3H2,1H3,(H,5,6)
Clave InChI
AXFZADXWLMXITO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- N
- -acetylcysteamine (SNAC) thioesters by reacting with various acid derivatives in the presence of 1,1′-carbonyldiimidazole (CDI).
- Thieno[2,3-c]pyrrole derivatives via three-component reaction of 2-acetyl-3-thiophenecarboxaldehyde and various amines.
- Carbapenems, a class of beta-lactam antibiotic agents.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?