P2125
D-Pantethine
analytical standard
Sinónimos:
Bis(N-pantothenylamidoethyl) disulfide, LBF factor, Pantethein oxidized form
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
grado
analytical standard
Ensayo
≥90%
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
color
white
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSSCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/C22H42N4O8S2/c1-21(2,13-27)17(31)19(33)25-7-5-15(29)23-9-11-35-36-12-10-24-16(30)6-8-26-20(34)18(32)22(3,4)14-28/h17-18,27-28,31-32H,5-14H2,1-4H3,(H,23,29)(H,24,30)(H,25,33)(H,26,34)/t17-,18-/m0/s1
Clave InChI
DJWYOLJPSHDSAL-ROUUACIJSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)