361941
Dicarbonato de di-terc-butilo
≥99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinónimos:
Boc anhídrido, Pirocarbonato de di-terc-butilo
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Dicarbonato de di-terc-butilo, ReagentPlus®, ≥99%
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
solid or liquid
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
23 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
carbonate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChI key
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Application
- Como reactivo para introducir el grupo protector Boc para las funcionalidades amina.[1][2]
- Para preparar éteres terc-butilo y Boc-alcoholes en presencia de catalizador ácido de Lewis.[3]
- Como agente carboxilante para la preparación de una variedad de terc-butil carboxilatos.[4]
- Para la conversión de aminas en los correspondientes isocianatos, carbamatos y derivados de la urea.[4]
- Como reactivo de acoplamiento para el anclaje de varios ácidos carboxílicos a las resinas hidroximetiladas.[5]
- Para sintetizar quinolinonas y 2-(pseudo)haloquinolinas a partir de 2-alquenilanilinas en presencia de DMAP como catalizador.[6]
Warning
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?