Documentos clave
8.20499
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)pyridine
for synthesis
Sinónimos:
4-(Dimethylamino)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
122.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
214-353-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
420 °C
potencia
140 mg/kg LD50, oral (Rat)
90 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
11 (20 °C, 60 g/L in H2O)
bp
138-140 °C/24 hPa
mp
110-112 °C
temperatura de transición
flash point 124 °C
solubilidad
60 g/L
densidad aparente
520 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+](=C1C=CNC=C1)(C)C
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3/p+1
Clave InChI
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-O
Aplicación
  • Synthesis and Catalytic Application: Discusses the synthesis of a soluble molecular carrier of sodium hydride activated by DMAP, highlighting its potential in catalysis (Macdonald et al., 2024).
  • Catalyst for Acylation: Describes the use of DMAP hydrochloride as a recyclable catalyst for the acylation of inert alcohols, showing its efficiency and potential for reuse in synthetic processes (Liu et al., 2014).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 113 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
255.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
124 °C