240249
Thiophenol
≥99%
Sinónimos:
Benzenethiol, Phenyl mercaptan
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.8 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1.4 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.588 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: very soluble(lit.)
benzene: miscible(lit.)
carbon disulfide: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
densidad
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clave InChI
RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- To prepare (3H-benzo[c][1,2]diselenol-3-yl)(phenyl)sulfane[1] and β-lactones.[2]
- As a surface capping ingredient in the preparation Fe-doped ZnS nanoparticles exhibiting ferromagnetic properties.[3]
- As an oxygen scavenger in the N-deacetylation of chitin to yield chitosan C.[4]
- As an activator in the coupling reactions of carboxylic acids with isonitriles.[5]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.