348678
Palladium
foil, thickness 1.0 mm, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Palladium (powder), Palladium black, Palladium element
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
foil
resistividad
9.96 μΩ-cm, 20°C
grosor
1.0 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
densidad
12.02 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Cantidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.