Merck
345156
Sigma-Aldrich
Silicon tetraacetate
98%
Sinónimos:
Tetraacetoxysilane
About This Item
Fórmula lineal:
Si(OCOCH3)4
Número de CAS:
Peso molecular:
264.26
Beilstein:
994868
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
98%
bp
148 °C/5 mmHg (lit.)
mp
111-115 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)O[Si](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C8H12O8Si/c1-5(9)13-17(14-6(2)10,15-7(3)11)16-8(4)12/h1-4H3
Clave InChI
YZVRVDPMGYFCGL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Silicon tetraacetate is an alternative to silicon hydride and alkoxide for low-temperature SiO2 production. Silicon tetraacetate reacts with ethanol in absence of water to form silica gel and ethyl acetate. Silicon tetraacetate is reported as a sol-gel precursor.
Aplicación
Silicon tetraacetate may be used in the preparation of silicon dioxide thin films by a direct photochemical vapor deposition method. It may be used as starting material in the synthesis of silicon complexes with monofunctional bidentate Schiff bases.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of some ketimine derivatives of silicon (IV).
Singh RV and Tandon JP.
J. Prakt. Chem., 321(1), 151-158 (1979)
Silicon tetraacetate as a sol-gel precursor.
Coltrain BK, et al.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 3(2), 83-90 (1994)
Silicon dioxide thin films prepared by chemical vapor deposition from silicon tetraacetate.
Maruyama T and Shionoya J.
Jpn J. App. Phys., Part I, 28(12A), L2253-L2253 (1989)