Merck
342165
Sigma-Aldrich
Ammonium phosphomolybdate hydrate
Sinónimos:
Ammonium-12-molybdophosphate, Molybdophosphoric acid ammonium salt, Phosphomolybdic acid ammonium salt hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)3PMo12O40 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
1876.35 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: molybdenum
reagent type: oxidant
concentración
≥61.1% Mo (gravimetric)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N.N.N.O.O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)OP(=O)(O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/12Mo.3H3N.H3O4P.4H2O.33O/c;;;;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;3*1H3;(H3,1,2,3,4);4*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
Clave InChI
WQMIVLOOQSEREN-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)