Merck
339601
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4OCF3
Número de CAS:
Peso molecular:
241.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
80 °C/50 mmHg (lit.)
densidad
1.622 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrF3O/c8-5-1-3-6(4-2-5)12-7(9,10)11/h1-4H
Clave InChI
SEAOBYFQWJFORM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene on treatment with lithium diisopropylamide (LIDA) at -100°C gives 5-bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyllithium and at -75°C it eliminates lithium bromide, thus generating 1,2-dehydro-4-(trifluoromethoxy)benzene.[1]
Aplicación
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene was used in the synthesis of 4-{[4-[(2-ethylhexyloxy)-6-(4-morpholinylmethyl)-4-trifluoromethyl][1,1-biphenyl]-3-yl]methyl}morpholine.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
1, 2-Didehydro-3-and-4-(trifluoromethoxy) benzene: The ?Aryne? Route to 1-and 2-(Trifluoromethoxy) naphthalenes.
Schlosser M and Castagnetti E.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(21), 3991-3997 (2001)
Novel poly (p-phenylenevinylene) s derivatives with CF3-phenyl substituent for light-emitting diodes.
Jin Y, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(5), 795-801 (2005)