338931
3,4,5-Trimethoxybenzylamine
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.548 (lit.)
bp
121 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidad
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
COc1cc(CN)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H15NO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,6,11H2,1-3H3
Clave InChI
YUPUSBMJCFBHAP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?