Merck
726656
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinónimos:
(S)-(−)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
151.21
Beilstein:
3196456
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
produced by BASF
Ensayo
≥98.5% (GC)
99%
Formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5%
densidad
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)[C@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m0/s1
Clave InChI
JTDGKQNNPKXKII-ZETCQYMHSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
(S)-(−)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine is employed in the synthesis of S(+)-4-(1-phenylethylamino)quinazolines, as human immunoglobuline E inhibitor and haloaryl-β-amino acids. It is also used as a precursor to prepare chiral intermediate in the total synthesis of solanoeclepin A.
Información legal
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The asymmetric synthesis of β-haloaryl-β-amino acid derivatives.
Bull S D, et al.
Synlett, 2000(09), 1257-1260 (2000)
Novel Synthesis of the ABC Rings of Solanoeclepin A.
Lin Y T, et al.
Organic Letters, 16(22), 5948-5951 (2014)
S (+)-4-(1-phenylethylamino) quinazolines as inhibitors of human immunoglobuline E synthesis: potency is dictated by stereochemistry and atomic point charges at N-1.
Berger M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 44(18), 3031-3038 (2001)
Artículos
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.