Merck
337439
Sigma-Aldrich
Tri-O-benzyl-D-glucal
97%
Sinónimos:
(3R,4S,5R)-3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, 1,5-Anhydro-2-deoxy-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-D-arabino-hex-1-enitol, 3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, Tri-OBn-glucal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H28O4
Número de CAS:
Peso molecular:
416.51
Beilstein/REAXYS Number:
1691968
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
optical activity
[α]25/D −2.7°, c = 5 in chloroform
mp
57-58 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C(OCc1ccccc1)[C@H]2OC=C[C@@H](OCc3ccccc3)[C@@H]2OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H28O4/c1-4-10-22(11-5-1)18-28-21-26-27(31-20-24-14-8-3-9-15-24)25(16-17-29-26)30-19-23-12-6-2-7-13-23/h1-17,25-27H,18-21H2/t25-,26-,27+/m1/s1
InChI key
MXYLLYBWXIUMIT-PFBJBMPXSA-N
Application
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)