Merck
33737
Sigma-Aldrich
Dibenzyl N,N-dimethylphosphoramidite
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20NO2P
Número de CAS:
Peso molecular:
289.31
Beilstein:
7427974
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
índice de refracción
n20/D 1.553
densidad
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H20NO2P/c1-17(2)20(18-13-15-9-5-3-6-10-15)19-14-16-11-7-4-8-12-16/h3-12H,13-14H2,1-2H3
Clave InChI
GDEJGFHRPXLQNN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Dibenzyl N,N-dimethylphosphoramidite was used in the preparation of dibenzyl phosphoramidates incorporating the representative C-terminal protected amino acids leucine, phenylalanine, glutamic acid and proline. It was also used for the fast and clean phosphitylation of alcohols, including hindered alcohols.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of N-phosphoryl amino acids via phosphoramidite amine-exchange.
Chow CP and Berkman CE.
Tetrahedron Letters, 39(41), 7471-7474 (1998)
M. Schneider et al.
Ger. Offen. 4'329'533 (1993)