332895
Trichloromethanesulfenyl chloride
≥96%
Sinónimos:
Perchloromethyl mercaptan
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
6.41 (vs air)
presión de vapor
2.02 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.537 (lit.)
bp
146-148 °C (lit.)
densidad
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
ClSC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4S/c2-1(3,4)6-5
Clave InChI
RYFZYYUIAZYQLC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- trichloromethanesulfenyl acetate and trichloromethanesulfenyl trifluoroacetate via heterogeneous reaction with silver acetate and silver trifluoroacetate
- trichloromethyl disulfides
- alkyl orthocarbonates
- trithiocarbonates
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?