126152
1,2-Difluorobenzene
98%
Sinónimos:
o-Difluorobenzene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.443 (lit.)
bp
92 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
densidad
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccccc1F
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Clave InChI
GOYDNIKZWGIXJT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?