331937
Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Nitric acid, lanthanum (III) salt, hexahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lanthanum
impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
65-68 °C
cadena SMILES
[La+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
Clave InChI
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- For the electrochemical synthesis of a LaMnO3 thin film coating on stainless steel substrates.
- In the solvothermal process for formation of doped lanthanide oxysulfide, La2O2S, in order to advance possible applications of this material in phosphors, fluorescent display tubes or heat transfer measurement.
- For the chemoselective catalytic deprotection of acetonides.
- In the preparation of highly active and nearly neutral lanthanum(III)nitrate alkoxide catalyst.
Características y beneficios
- High stability
- Low toxicity
- Mild reaction condition
- Chemoselectivity
- Inexpensive
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.