Merck
329584
Sigma-Aldrich
Zinc undecylenate
98%
Sinónimos:
Mycoseptin; Tineafax, 10-Undecylenic acid zinc salt
About This Item
Fórmula lineal:
[H2C=CH(CH2)8CO2]2Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
431.92
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
14.9 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
118-121 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13;/h2*2H,1,3-10H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2
Clave InChI
YMCOHQVWOBMDCZ-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Guncem Ozgun Eren et al.
STAR protocols, 2(3), 100664-100664 (2021-07-27)
Luminescent solar concentrators (LSCs) are simple and cost-effective solar energy-harvesting devices. Indium phosphide (InP)-based colloidal quantum dots (QDs) are promising QDs for efficient LSC devices due to their environmentally benign nature. One major challenge in LSC devices is reabsorption losses.